Principaux documents
S674362
3-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)-5,6-DIHYDROIMIDAZO(2,1-B)THIAZOLE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.74
Numéro MDL:
Autres remarques