Principaux documents
S667153
PHENYL N-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
S667153-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S667153-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H8Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.573
Numéro MDL:
37,90 $