Documents
S66665
5-BUTYRYL-4,4-DIMETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-[1,2]DITHIOLO[3,4-C]QUINOLINE-1-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NOS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.512
Numéro MDL:
Autres remarques