Principaux documents
S662135
4,5-DICHLORO-2-(3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL)PYRIDAZIN-3(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H5Cl2F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.076
Numéro MDL:
Autres remarques