Principaux documents
S657891
PHENYL HEXANOATE
AldrichCPR
S657891-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S657891-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
261,00 $