Key Documents
S65456
2,6-DI-TERT-BUTYL-4-((2,2,6,6-TETRAMETHYL-PIPERIDIN-4-YLIMINO)-METHYL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H40N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.599
Numéro MDL:
Autres remarques