Principaux documents
S65189
5-BUTYRYL-8-METHOXY-4,4-DIMETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-[1,2]DITHIOLO[3,4-C]QUINOLINE-1-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.538
Numéro MDL:
Autres remarques