Principaux documents
S649783
2-CHLOROPHENYL N-(2,4-DICHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.573
Numéro MDL:
Autres remarques