Principaux documents
S648965
3-METHOXYPROPYL ISOTHIOCYANATE
AldrichCPR
S648965-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S648965-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.198
Numéro MDL:
261,00 $