Principaux documents
S647977
1,2-BIS(4-NITROPHENYL)HYDRAZINE
AldrichCPR
S647977-25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S647977-25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.238
Numéro MDL:
146,00 $