Key Documents
S647004
5-CHLORO-8-QUINOLYL N-(3,4-DICHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H9Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.621
Numéro MDL:
Autres remarques