Principaux documents
S64662
5-IMINO-(1,2,4)DITHIAZOLIDINE-3-THIONE
AldrichCPR
S64662-10MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S64662-10MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H2N2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.244
Numéro MDL:
146,00 $