Principaux documents
S635588
4-METHYL-1-PROPYLPYRIDINIUM IODIDE
AldrichCPR
S635588-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S635588-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H14IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.123
Numéro MDL:
261,00 $