Principaux documents
S630381
HEPTYL ISOVALERATE
AldrichCPR
S630381-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S630381-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.324
Numéro MDL:
146,00 $