Principaux documents
S62996
N-(1-BENZENESULFONYL-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-FORMAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H8Cl3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.592
Numéro MDL:
Autres remarques