Principaux documents
S629510
2-AMINO-4-(3-NITROPHENYL)THIAZOLE
AldrichCPR
S629510-10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S629510-10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H7N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.239
Numéro MDL:
216,00 $