Principaux documents
S628271
N,N'-BIS(BUTOXYCARBONYL)-4-METHYL-1,3-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
S628271-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S628271-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H26N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.408
Numéro MDL:
261,00 $