Documents
S62805
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(TOLUENE-4-SULFONYL)-ETHYL)-FORMAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10Cl3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.619
Numéro MDL:
Autres remarques