Principaux documents
S62430
4-(DIMETHYLAMINO-PH)-6-ME-2-OXO-1,2,3,4-4H-PYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.364
Numéro MDL:
Autres remarques