Principaux documents
S622257
1-HEXADECANESULFONIC ACID (2-CHLORO-ALPHA-MORPHOLINOBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H46ClN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.203
Numéro MDL:
Autres remarques