Principaux documents
S621846
2-DIMETHYLAMINOETHYL N-(3-NITROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.26
Numéro MDL:
Autres remarques