Principaux documents
S619973
1-DIBUTYLAMINO-2-BUTANOL
AldrichCPR
S619973-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S619973-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H27NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.355
Numéro MDL:
146,00 $