Principaux documents
S615366
2,7-DIHYDROXY-1,2,4A,8A-TETRA-H-2,4,6,8-TETRA-ME-1,4-ETHENONAPHTHALEN-3(4H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.336
Numéro MDL:
Autres remarques