Principaux documents
S614416
BENZYL 2-CHLOROETHYL SULFONE
AldrichCPR
S614416-5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S614416-5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H11ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.704
Numéro MDL:
37,90 $