Principaux documents
S612944
4-(N-(2,4-DICHLOROPHENYL)CARBAMOYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.136
Numéro MDL:
Autres remarques