Principaux documents
S612456
2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)ETHYL N-(3,4-DICHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl4NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.072
Numéro MDL:
Autres remarques