Principaux documents
S611654
O-(N-(2,3-DICHLOROPHENYL)CARBAMOYL)CYCLOHEXANONE OXIME
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.175
Numéro MDL:
Autres remarques