Principaux documents
S611638
8-QUINOLYL N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.285
Numéro MDL:
Autres remarques