Principaux documents
S607339
O-(N-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL)CARBAMOYL)CYCLOHEXANONE OXIME
AldrichCPR
S607339-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S607339-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H13Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.62
Numéro MDL:
37,90 $