Principaux documents
S60683
(2,6-DINITRO-4-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-PHOSPHONIC ACID MONOETHYL ESTER
AldrichCPR
S60683-100MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S60683-100MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H8F3N2O7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.142
Numéro MDL:
146,00 $