Principaux documents
S60497
2,2,4,4,6,6,8,8-OCTAKIS-P-TOLYLOXY-,,,-(1,3,5,7,2,4,6,8)TETRAZATETRAPHOSPHOCINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C56H56N4O8P4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1036.988
Numéro MDL:
Autres remarques