Principaux documents
S60470
2-FLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-CHLORO-PHENYLSULFANYL)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8Cl4FNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.056
Numéro MDL:
Autres remarques