Principaux documents
S601780
1-(BENZOYL)-4-PHENYLSEMICARBAZIDE
AldrichCPR
S601780-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S601780-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.279
Numéro MDL:
37,90 $