Principaux documents
S601225
ALPHA-(M-ANISIDINO)-O-CRESOL
AldrichCPR
S601225-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S601225-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.281
Numéro MDL:
37,90 $