Principaux documents
S601101
CARBOBENZYLOXYGLYCINE 4-NITROPHENYL ESTER
AldrichCPR
S601101-250MG
54,40 $
54,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S601101-250MG
54,40 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.3
Numéro MDL:
54,40 $