Principaux documents
S595438
1-(2-CHLOROPHENYLCARBAMOYL)PIPERIDINE
AldrichCPR
S595438-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S595438-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H15ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.719
Numéro MDL:
37,90 $