Principaux documents
S592552
5-ACETYL-2-(HEXADECYLOXY)BENZENESULFONIC ACID, POTASSIUM SALT
AldrichCPR
S592552-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S592552-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H39KO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.741
Numéro MDL:
37,90 $