Principaux documents
S588555
2-NAPHTHYLAMINE-BIS(HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE) ADDUCT HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H8Cl13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
723.182
Numéro MDL:
Autres remarques