Principaux documents
S588261
5-FLUOROSULFONYL-2-(HEXADECYLOXY)BENZOYL CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H36ClFO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.056
Numéro MDL:
Autres remarques