Principaux documents
S585823
ETHOXYTRIPHENYLSILANE
AldrichCPR
S585823-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S585823-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H20OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.468
Numéro MDL:
261,00 $