Principaux documents
S58468
1,8-BIS-CHLOROMETHYL-2,3,4,5,6,7-HEXAMETHYL-NAPHTHALENE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H22Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.282
Numéro MDL:
37,90 $