Principaux documents
S583944
ALPHA-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLIMINO)-O-CRESOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.682
Numéro MDL:
Autres remarques