Principaux documents
S577219
2-CHLORO-6-NITROPHENOL
AldrichCPR
S577219-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S577219-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H4ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.557
Numéro MDL:
37,90 $