Principaux documents
S576247
N-(2-DIETHYLAMINOETHYL)-OLEAMIDE
AldrichCPR
S576247-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S576247-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H48N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.663
Numéro MDL:
146,00 $