Principaux documents
S57550
1-CHLORO-4-[CHLORO(4-{CHLORO[BIS(4-CHLOROPHENYL)]METHYL}PHENYL)(4-CHLOROPHENYL)METHYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H20Cl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
617.234
Numéro MDL:
Autres remarques