Principaux documents
S568341
3-IODO-1-PROPANESULFONIC ACID, POTASSIUM SALT
AldrichCPR
S568341-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S568341-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C3H6IKO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.15
Numéro MDL:
261,00 $