Principaux documents
S563587
ETHYL 1-NAPHTHALENEACETATE
AldrichCPR
S563587-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S563587-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.266
Numéro MDL:
261,00 $