Principaux documents
S553115
7-NITRO-2-(TRIFLUOROMETHYL)-PHENOTHIAZINE
AldrichCPR
S553115-25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S553115-25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H7F3N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.272
Numéro MDL:
146,00 $