Principaux documents
S552089
4'-(TERT-BUTYL)-ACETOPHENONE
AldrichCPR
S552089-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S552089-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.261
Numéro MDL:
261,00 $