Principaux documents
S551228
2,2-BIS-(PHTHALIMIDOMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL DIACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.463
Numéro MDL:
Autres remarques